(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrin (DS~4.5)
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Hydroxypropyl Betadex, Hydroxypropyl-β-cyclodextrin, (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, HP-β-CD
BICY1076-25G BICY1076-100G
APOSBICY1076-25GEA 227 CHF
APOSBICY1076-25G APOSBICY1076-100G
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrin (DS~4.5)
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrin
Formel: C₆₃H₁₁₂O₄₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16621721
CAS-Nummer: 128446-35-5