2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrin content > 35% (DS~14)
Lieferant: Apollo Scientific
APOSBICY1000-5GEA
829
CHF
APOSBICY1000-5G
APOSBICY1000-1G
2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrin content > 35% (DS~14)
2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrin
Formel:
C₅₆H₉₈O₃₅ MW: 1331,3563 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011616 CAS-Nummer: 51166-71-3 |