4-Methoxyphenyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-galactopyranoside 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL5067-1G
BICL5067-2G
BICL5067-5G
APOSBICL5067-1GEA
471
CHF
APOSBICL5067-1G
APOSBICL5067-2G
APOSBICL5067-5G
4-Methoxyphenyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-galactopyranoside 98%
4-Methoxyphenyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-galactopyranoside
Formel:
C₂₀H₂₂O₇ MW: 374,39 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
176299-96-0 |