Phenyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside 98% min
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4364-10G BICL4364-2G BICL4364-5G
APOSBICL4364-10GEA 1550 CHF
APOSBICL4364-10G APOSBICL4364-2G APOSBICL4364-5G
Phenyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside 98% min
Phenyl-4,6-O-benzylidene-beta-D-glucopyranoside
Formel: C₁₉H₂₀O₆
MW: 344,363 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00136366
CAS-Nummer: 75829-66-2