N-Acetylneuraminsäuremethylester 97% min
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galacto-2-nonulopyranosonate, (2S,4S,5R,6R)-Methyl 5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-((1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
BICL4322-1G BICL4322-5G
APOSBICL4322-1GEA 66.2 CHF
APOSBICL4322-1G APOSBICL4322-5G
N-Acetylneuraminsäuremethylester 97% min
N-Acetylneuraminsäuremethylester
Formel: C₁₂H₂₁NO₉
MW: 323,30 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08276447
CAS-Nummer: 22900-11-4