6-Azido-6-deoxy-D-galactopyranose 98% min
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BICL4317-1G
BICL4317-250MG
BICL4317-500MG
APOSBICL4317-1GEA
1450
CHF
APOSBICL4317-1G
APOSBICL4317-250MG
APOSBICL4317-500MG
6-Azido-6-deoxy-D-galactopyranose 98% min
6-Azido-6-deoxy-D-galactopyranose
Formel:
C₆H₁₁N₃O₅ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03265529 CAS-Nummer: 66927-03-5 |