Memantine lactose adduct 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4314-10MG BICL4314-25MG BICL4314-5MG
APOSBICL4314-10MGEA 504 CHF
APOSBICL4314-10MG APOSBICL4314-25MG APOSBICL4314-5MG
Memantine lactose adduct 95%
Memantine lactose adduct
Formel: C₂₄H₄₁NO₁₀
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1159637-28-1