1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-ɑ-L-fucopyranose 98% min
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4254-1G BICL4254-2G BICL4254-5G
APOSBICL4254-1GEA 337 CHF
APOSBICL4254-1G APOSBICL4254-2G APOSBICL4254-5G
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-ɑ-L-fucopyranose 98% min
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-alpha-L-fucopyranose
Formel: C₁₄H₂₀O₉
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00069791
CAS-Nummer: 64913-16-2