2-Chloro-4-nitrophenyl-β-D-cellobioside 98% min
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4224-10MG
BICL4224-25MG
BICL4224-50MG
APOSBICL4224-10MGEA
286
CHF
APOSBICL4224-10MG
APOSBICL4224-25MG
APOSBICL4224-50MG
2-Chloro-4-nitrophenyl-β-D-cellobioside 98% min
2-Chloro-4-nitrophenyl-β-D-cellobioside
Formel:
C₁₈H₂₄ClNO₁₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
135743-28-1 |