1,6-Anhydro-2,3,4-tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranose 98% min
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4209-10G BICL4209-2G BICL4209-5G
APOSBICL4209-10GEA 1350 CHF
APOSBICL4209-10G APOSBICL4209-2G APOSBICL4209-5G
1,6-Anhydro-2,3,4-tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranose 98% min
1,6-Anhydro-2,3,4-tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranose
Formel: C₂₇H₂₈O₅
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683260
CAS-Nummer: 10548-46-6