4-Methoxyphenyl-β-D-galactopyranosid 98% min
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-methoxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
BICL4165-25G BICL4165-5G
APOSBICL4165-25GEA 247 CHF
APOSBICL4165-25G APOSBICL4165-5G
4-Methoxyphenyl-β-D-galactopyranosid 98% min
4-Methoxyphenyl-β-D-galactopyranosid
Formel: C₁₃H₁₈O₇
MW: 286,28 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797126
CAS-Nummer: 3150-20-7