Kifunensine 99% min
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSBICL4125-25MGEA 1260 CHF
APOSBICL4125-25MG APOSBICL4125-5MG APOSBICL4125-10MG
Kifunensine 99% min
Kifunensine
Formel: C₈H₁₂N₂O₆
MW: 232,192 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 109944-15-2