1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-glucurono-6,3-lactone
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (3aR,3bS,6S,6aR,7aR)-6-Hydroxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2',3':4,5]furo[2,3-d][1,3]dioxol-5(3aH)-one
BICL4119-10G BICL4119-5G BICL4119-25G
APOSBICL4119-10GEA 403 CHF
APOSBICL4119-10G APOSBICL4119-5G APOSBICL4119-25G
1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-glucurono-6,3-lactone
1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-glucurono-6,3-lactone
Formel: C₉H₁₂O₆
MW: 216,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061641
CAS-Nummer: 20513-98-8