(+)-1-Deoxynojirimycin 99% min
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BICL4067-500MG BICL4067-1G
APOSBICL4067-500MGEA 140 CHF
APOSBICL4067-500MG APOSBICL4067-1G
(+)-1-Deoxynojirimycin 99% min
(+)-1-Deoxynojirimycin
Formel: C₆H₁₃NO₄
Melting Pt: 195…202 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00063474
CAS-Nummer: 19130-96-2
EINECS: 606-239-2