N-Butyldeoxynojirimycin 99% min
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (2R,3R,4R,5S)-1-Butyl-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol, N-(n-Butyl)-1-deoxynojirimycin, Miglustat
BICL4040-10MG BICL4040-25MG BICL4040-5MG
APOSBICL4040-10MGEA 504 CHF
APOSBICL4040-10MG APOSBICL4040-25MG APOSBICL4040-5MG
N-Butyldeoxynojirimycin 99% min
N-Butyldeoxynojirimycin
Formel: C₁₀H₂₁NO₄
MW: 219,28 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00272581
CAS-Nummer: 72599-27-0