2-Azidoethyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside 99% min
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BICL4024-1G BICL4024-2G BICL4024-500MG
APOSBICL4024-1GEA 602 CHF
APOSBICL4024-1G APOSBICL4024-2G APOSBICL4024-500MG
2-Azidoethyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside 99% min
2-Azidoethyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranoside
Formel: C₁₆H₂₃N₃O₁₀
Melting Pt: 114…115 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 140428-81-5