Coenzyme A trilithium salt
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIC7401-100MG
BIC7401-500MG
BIC7401-250MG
APOSBIC7401-100MGEA
215
CHF
APOSBIC7401-100MG
APOSBIC7401-500MG
APOSBIC7401-250MG
Coenzyme A trilithium salt
Coenzyme A trilithium salt
Formel:
C₂₁H₃₃N₇O₁₆P₃SLi₃ Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00075848 CAS-Nummer: 18439-24-2 EINECS: 242-317-9 |