L(+)-Citrullin 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSBIC1342-100GEA 31.5 CHF
APOSBIC1342-100G APOSBIC1342-25G APOSBIC1342-50G
L(+)-Citrullin 99+%
L(+)-Citrullin
Formel: C₆H₁₃N₃O₃
MW: 175,19 g/mol
Melting Pt: 212…214 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064397
CAS-Nummer: 372-75-8
EINECS: 206-759-6