5(6)-Carboxyfluorescein
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5(6)-FAM, 3′,6′-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene]-ar-carboxylic acid
BIC1073-500MG BIC1073-5G
APOSBIC1073-500MGEA 33.2 CHF
APOSBIC1073-500MG APOSBIC1073-5G
5(6)-Carboxyfluorescein
5(6)-Carboxyfluorescein
Formel: C₄₂H₂₄O₁₄
MW: 752.63 g/mol
Melting Pt: 275 °C (Zers.)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00151081
CAS-Nummer: 72088-94-9
EINECS: 276-331-1