5(6)-Carboxyfluorescein diacetate
Lieferant: Apollo Scientific
BIC1066-100MG
BIC1066-250MG
APOSBIC1066-100MGEA
340
CHF
APOSBIC1066-100MG
APOSBIC1066-250MG
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate
Formel:
C₂₅H₁₆O₉ Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00467494 CAS-Nummer: 124387-19-5 |