Cytochalasin C
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
BIC1015-1MG
BIC1015-5MG
APOSBIC1015-1MGEA
289
CHF
APOSBIC1015-1MG
APOSBIC1015-5MG
Cytochalasin C
Cytochalasin C
Formel:
C₃₀H₃₇NO₆ MW: 507.63 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00066080 CAS-Nummer: 22144-76-9 UN: 1544 ADR: 6.1 II |