Cytochalasin A
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
BIC1013-10MG BIC1013-1MG BIC1013-5MG
APOSBIC1013-10MGEA 870 CHF
APOSBIC1013-10MG APOSBIC1013-1MG APOSBIC1013-5MG
Cytochalasin A
Cytochalasin A
Oxidised analog of cytochalasin B (BIC1014).
Formel: C₂₉H₃₅NO₅
MW: 477,6 g/mol
Melting Pt: 193…195 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00005935
CAS-Nummer: 14110-64-6
UN: 1544
ADR: 6.1,II