Cyclopiazonic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSBIC1012-1MGEA
0
CHF
APOSBIC1012-1MG
APOSBIC1012-10MG
APOSBIC1012-25MG
APOSBIC1012-5MG
Cyclopiazonic acid
Cyclopiazonic acid
Formel:
C₂₀H₂₀N₂O₃ MW: 336,391 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00167445 CAS-Nummer: 18172-33-3 UN: 2811 ADR: 6.1,II |