Citrinin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Citrinin, yellow, (3S,4R)-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-4,6-dihydro-3H-isochromene-7-carboxylic acid
BIC1010-10MG BIC1010-5MG
APOSBIC1010-10MGEA 541 CHF
APOSBIC1010-10MG APOSBIC1010-5MG
Citrinin
Citrinin
Formel: C₁₃H₁₄O₅
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006912
CAS-Nummer: 518-75-2
EINECS: 208-257-2
UN: 3462
ADR: 6.1,III