Chelerythrine chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2-Dimethoxy-12-methyl-[1,3]dioxolo[4',5':4,5]benzo[1,2-c]phenanthridin-12-ium chloride
BIC1008-50MG BIC1008-100MG BIC1008-500MG
APOSBIC1008-50MGEA 131 CHF
APOSBIC1008-50MG APOSBIC1008-100MG APOSBIC1008-500MG
Chelerythrine chloride
Chelerythrine chloride
Formel: C₂₁H₁₈ClNO₄
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00060717
CAS-Nummer: 3895-92-9