L(-)-Cystin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(R)-(-)-Cystine, (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid), (H-Cys-OH)2
BIC0670-100G
BIC0670-1KG
APOSBIC0670-100GEA
52.2
CHF
APOSBIC0670-100G
APOSBIC0670-1KG
L(-)-Cystin
L(-)-Cystin
Formel:
HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH MW: 240.3 g/mol Siedepunkt: 428 Melting Pt: >240 °C Dichte: 1.68 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064228 CAS-Nummer: 56-89-3 EINECS: 200-296-3 Merck Index: 13,02811 |