Enniatin B1
Lieferant: Apollo Scientific
BIBR1041-1MG BIBR1041-5MG
APOSBIBR1041-1MGEA 418 CHF
APOSBIBR1041-1MG APOSBIBR1041-5MG
Enniatin B1
Enniatin B1
Formel: C₃₄H₅₉N₃O₉
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 19914-20-6