Bafilomycin B1
Lieferant: Apollo Scientific
BIBR1013-1MG
BIBR1013-5MG
APOSBIBR1013-1MGEA
283
CHF
APOSBIBR1013-1MG
APOSBIBR1013-5MG
Bafilomycin B1
Bafilomycin B1
Formel:
C₄₄H₆₅NO₁₃ MW: 815,99 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00242671 CAS-Nummer: 88899-56-3 |