t-Boc-N-amido-PEG3-amine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-1-amino-4,7,10-trioxa-13-tridecanamine, tert-Butyl (3-(2-(2-(3-aminopropoxy)ethoxy)ethoxy)propyl)carbamate, N-Boc-C1-PEG3-C3-NH2
BIBP1032-5G
APOSBIBP1032-5GEA 177 CHF
APOSBIBP1032-5G
t-Boc-N-amido-PEG3-amine ≥98%
t-Boc-N-amido-PEG3-amine
Formel: C₁₅H₃₂N₂O₅
MW: 320,43 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973133
CAS-Nummer: 194920-62-2