L-4-Benzoylphenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(S)-2-Amino-3-(4-benzoylphenyl)propanoic acid, H-Bpa-OH, H-p-Bz-Phe-OH, H-Phe(4-Bz)-OH
BIBA1027-1G
BIBA1027-5G
BIBA1027-10G
APOSBIBA1027-1GEA
166
CHF
APOSBIBA1027-1G
APOSBIBA1027-5G
APOSBIBA1027-10G
L-4-Benzoylphenylalanine
L-4-Benzoylphenylalanine
Formel:
C₁₆H₁₅NO₃ MW: 269,3 g/mol Melting Pt: 180 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00238102 CAS-Nummer: 104504-45-2 |