AC1NUZLU
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSBIBA1001-5MGEA 628 CHF
APOSBIBA1001-5MG
AC1NUZLU
AC1NUZLU
Formel: C₂₁H₂₈FN₃O₇
MW: 453,467 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD06795862
CAS-Nummer: 220644-02-0