Cyanidin-3-O-glucoside chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Kuromanine Chloride, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3-(β-D-glucopyranosyloxy)-5,7-dihydroxy-1-benzopyrylium Chloride
BIB6297-10MG
BIB6297-5MG
APOSBIB6297-10MGEA
340
CHF
APOSBIB6297-10MG
APOSBIB6297-5MG
Cyanidin-3-O-glucoside chloride
Cyanidin-3-O-glucoside chloride
Formel:
C₂₁H₂₁O₁₁Cl MW: 484,84 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00064923 CAS-Nummer: 7084-24-4 |