8-Acetoxypyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIB6286-10G BIB6286-1G BIB6286-5G
APOSBIB6286-10GEA 1390 CHF
APOSBIB6286-10G APOSBIB6286-1G APOSBIB6286-5G
8-Acetoxypyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
8-Acetoxypyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
Formel: C₁₈H₉Na₃O₁₁S₃
Lager Temperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 115787-83-2