Natriumpyruvat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Oxopropionsäure Natriumsalz
, Brenztraubensäure Natriumsalz
, 2-Ketopropionsäure Natriumsalz
, α-Ketopropionsäure Natriumsalz
APOSBIB6270-500GEA
41.9
CHF
APOSBIB6270-500G
Natriumpyruvat
Natriumpyruvat
Medium of animal cell culture; Material for pharmaceuticals, agrochemicals and diagnostic reagent; Intermediate for flavors and fragrances.
Formel:
CH₃COCOONa MW: 110,04 g/mol Melting Pt: >300 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00002586 CAS-Nummer: 113-24-6 |