4-Methylumbelliferyl sulphate potassium salt
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Potassium 4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl sulphate, 4-Methylumbelliferyl sulphate potassium
BIB6119-1G BIB6119-5G
APOSBIB6119-1GEA 95.8 CHF
APOSBIB6119-1G APOSBIB6119-5G
4-Methylumbelliferyl sulphate potassium salt
4-Methylumbelliferyl sulphate potassium salt
Formel: C₁₀H₇KO₆S
MW: 294,318 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00016970
CAS-Nummer: 15220-11-8