D(+)-Fucose
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: alpha-D-Fucose
BIB6052-1G
APOSBIB6052-1GEA 129 CHF
APOSBIB6052-1G
D(+)-Fucose
D(+)-Fucose
Formel: C₆H₁₂O₅
Melting Pt: 144…145 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00135603
CAS-Nummer: 3615-37-0