α-Cyclodextrin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIB6038-100G BIB6038-25G
APOSBIB6038-100GEA 77.3 CHF
APOSBIB6038-100G APOSBIB6038-25G
α-Cyclodextrin
α-Cyclodextrin
Formel: C₃₆H₆₀O₃₀
Melting Pt: >278 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078207
CAS-Nummer: 10016-20-3
EINECS: 233-007-4