4-Chloroindole-3-acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIB6028-250MG BIB6028-500MG
APOSBIB6028-250MGEA 48.8 CHF
APOSBIB6028-250MG APOSBIB6028-500MG
4-Chloroindole-3-acetic acid
4-Chloroindole-3-acetic acid
Formel: C₁₀H₈ClNO₂
MW: 209,63 g/mol
Melting Pt: 179…188 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216155
CAS-Nummer: 2519-61-1