Chenodesoxycholsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3α,7α-Dihydroxycholanic acid, 7α-Hydroxylithocholic acid, 7alpha-Hydroxylithocholic acid, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,7α-Dihydroxycholan-24-oic acid, Chenodiol, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanic acid
BIB6026-100G BIB6026-50G BIB6026-25G
APOSBIB6026-100GEA 244 CHF
APOSBIB6026-100G APOSBIB6026-50G APOSBIB6026-25G
Chenodesoxycholsäure
Chenodesoxycholsäure
Bile acid.
Formel: C₂₄H₄₀O₄
MW: 392.58 g/mol
Melting Pt: 162…168 °C
Dichte: 1.162
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064142
CAS-Nummer: 474-25-9
EINECS: 207-481-8
Merck Index: 12,02096