Ethyl-5-(benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Benzyloxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 5-(benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylate
BIB6003-25G
APOSBIB6003-25GEA 529 CHF
APOSBIB6003-25G
Ethyl-5-(benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl-5-(benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₈H₁₇NO₃
MW: 295,34 g/mol
Melting Pt: 161…165 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00022702
CAS-Nummer: 37033-95-7