Adenosin-5'-monophosphorsäure (AMP) Monohydrat ≥96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: A-5′-P, AMP, Adenosine-5'-monophosphoric acid monohydrate, 5′-AMP, 5′-Adenylic acid
BIB3002-25G BIB3002-100G
APOSBIB3002-25GEA 26.2 CHF
APOSBIB3002-25G APOSBIB3002-100G
Adenosin-5'-monophosphorsäure (AMP) Monohydrat ≥96%
Adenosin-5'-monophosphorsäure (AMP) Monohydrat
Formel: C₁₀H₁₄N₅O₇P·1H₂O
MW: 365,24 g/mol
Melting Pt: 200 °C (dec.)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00149360
CAS-Nummer: 18422-05-4