4-Nitrophenyl-β-D-xylopyranoside
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: PNPX, 4-Nitrophenyl β-D-xylopyranoside
BIB1436-1G BIB1436-250MG
APOSBIB1436-1GEA 140 CHF
APOSBIB1436-1G APOSBIB1436-250MG
4-Nitrophenyl-β-D-xylopyranoside
4-Nitrophenyl-beta-D-xylopyranoside
Formel: C₁₁H₁₃NO₇
MW: 271,23 g/mol
Melting Pt: 158…160 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00047519
CAS-Nummer: 2001-96-9
EINECS: 217-897-1