4-Nitrophenyl-β-D-cellobioside
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Glc beta(1-4)Glc-β-pNP
BIB1431-100MG
BIB1431-250MG
BIB1431-500MG
APOSBIB1431-100MGEA
87
CHF
APOSBIB1431-100MG
APOSBIB1431-250MG
APOSBIB1431-500MG
4-Nitrophenyl-β-D-cellobioside
4-Nitrophenyl-beta-D-cellobioside
Formel:
C₁₈H₂₅NO₁₃ MW: 463,39 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00069845 CAS-Nummer: 3482-57-3 |