2-Naphthyl-ß-D-galactopyranoside
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Naphthyl b-D-galactopyranoside
BIB1427-250MG BIB1427-500MG
APOSBIB1427-250MGEA 126 CHF
APOSBIB1427-250MG APOSBIB1427-500MG
2-Naphthyl-ß-D-galactopyranoside
2-Naphthyl-ß-D-galactopyranoside
Formel: C₁₆H₁₈O₆
MW: 306,31 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00004056
CAS-Nummer: 33993-25-8