D(+)-Biotin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (3aS,4S,6aR)-Biotin5-[(3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H- thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentansäureVitamin HVitamin B8Coenzym RVitamin B7
APOSBIB0603-10GEA 131 CHF
APOSBIB0603-10G APOSBIB0603-1G APOSBIB0603-5G
D(+)-Biotin 99%
D(+)-Biotin
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₃S
MW: 244,31 g/mol
Melting Pt: 231…233 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005541
CAS-Nummer: 58-85-5
EINECS: 200-399-3