Bilirubin
Lieferant: Apollo Scientific
APOSBIB0134-1GEA
201
CHF
APOSBIB0134-1G
Bilirubin
Bilirubin
Formel:
C₃₃H₃₆N₄O₆ MW: 584,67 g/mol Melting Pt: 192 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00005499 CAS-Nummer: 635-65-4 EINECS: 211-239-7 |