Methylenblau, BioChemica (C.I. 52015)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methylthioniniumchlorid3,7-Bis(dimethylamino)phenothiaziniumchloridN,N,N′,N′-Tetramethylthioninchlorid
APOSBIA4084-100GEA 237 CHF
APOSBIA4084-100G
Methylenblau, BioChemica (C.I. 52015)
Methylenblau
Formel: C₁₆H₁₈ClN₃S
MW: 319,86 g/mol
Melting Pt: 180 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150008
CAS-Nummer: 61-73-4