7-Amino-4-methylcumarin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 7-Amino-4-methyl-2-benzopyrone, Coumarin 440, Coumarin 120, AMC
BIA3001-1G BIA3001-500MG BIA3001-5G
APOSBIA3001-1GEA 69.6 CHF
APOSBIA3001-1G APOSBIA3001-500MG APOSBIA3001-5G
7-Amino-4-methylcumarin
7-Amino-4-methylcoumarin
Formel: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Melting Pt: 223…226 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006868
CAS-Nummer: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8