Polyethylenglycol 8.000, BioChemica
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Polyglycol 8.000Polyoxyethylen 8.000Polyethylenoxid 8.000PEG 8.000
APOSBIA2204-500GEA 105 CHF
APOSBIA2204-500G
Polyethylenglycol 8.000, BioChemica
Polyethylenglycol 8.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 8000 g/mol
Melting Pt: 55 °C
Flash-Pt: 260 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779615
CAS-Nummer: 25322-68-3