Azocarmine G
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Rosinduline, Acid red 101, Basalan Carmine GE
BIA1501-10G BIA1501-25G
APOSBIA1501-10GEA 174 CHF
APOSBIA1501-10G APOSBIA1501-25G
Azocarmine G
Azocarmine G
Formel: C₂₈H₁₇N₃Na₂O₆S₂
MW: 601,57 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042002
CAS-Nummer: 25641-18-3